o-Tolylessigsäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (2-Methylphenyl)essigsäure
ACRO139100250EA 51.3 EUR
ACRO139100250
o-Tolylessigsäure 99%
o-Tolylessigsäure
Formel: (C₆H₄CH₃)CH₂COOH
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 283 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 87…90 °C
MDL: MFCD00004328
CAS-Nummer: 644-36-0
EINECS: 211-416-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 90 °C
HPLC ≥98.5 %