2-Pyrrolcarbaldehyd 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pyrrol-2-carboxaldehyd
, 1H-Pyrrol-2-carbaldehyd
, 1H-Pyrrol-2-carboxaldehyd
, Pyrrol-2-carbaldehyd
ACRO132060050EA
37.2
EUR
ACRO132060050
ACRO132061000
ACRO132060250
2-Pyrrolcarbaldehyd 99%
2-Pyrrolcarbaldehyd
Formel:
C₅H₅NO Molecular Weight: 95,1 g/mol Schmelzpunkt: 43…47 °C Flammpunkt: 106 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005217 CAS-Nummer: 1003-29-8 EINECS: 213-705-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to brown Low melting crystalline solid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 40 to 46 °C |
GC | ≥98.5 % |