2,2'-(Methylimino)diethanol 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N,N-Diethanolmethylamin
, AMIETOL M 12
, MDEA
, N-Methyldiethanolamin
, N-Methyl-2,2'-iminodiethanol
ACRO126720025EA
150
EUR
ACRO126720025
ACRO126722500
ACRO126720010
2,2'-(Methylimino)diethanol 99+%
2,2'-Methyliminodiethanol
Formel:
H₃CN(CH₂CH₂OH)₂ Molecular Weight: 119,16 g/mol Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –21 °C Dichte: 1,038 g/cm³ Flammpunkt: 138 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002848 CAS-Nummer: 105-59-9 EINECS: 203-312-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4675 to 1.4695 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥99.0 % |