2-Mercaptobenzothiazol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Benzothiazol-2-thiol
ACRO125450500EA 20.4 EUR
ACRO125450500 ACRO125452500 ACRO125450010 ACRO125450100
2-Mercaptobenzothiazol 95%
2-Mercaptobenzothiazole
Formel: C₇H₅NS₂
Molecular Weight: 167,26 g/mol
Siedepunkt: 302 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 172…182 °C
Flammpunkt: 243 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005781
CAS-Nummer: 149-30-4
EINECS: 205-736-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05893
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 180 °C
Loss on drying ≤0.5 % (60 °C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥94 %
Impurity Contains 1 to 2% oil
UV at 250 nm A: ≤0.05
Non-volatile matter ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g