Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
n-Butyllithium
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Bitte nutzen Sie die Filtermöglichkeiten, um das Suchergebnis zu verfeinern. Bitte jeweils mit OK bestätigen.
SearchResultCount:"18"
Sortieren nach:
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   n-Butyllithium 1,6 mol/l in Hexan zur Synthese
VE:  1 * 100 ml
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   n-Butyllithium 1,6 mol/l in Hexan zur Synthese
VE:  1 * 500 ml
Artikel-Nr: (L14775.AE)
Lieferant:  Alfa Aesar
Beschreibung:   Packaged in resealable septum cap bottle
VE:  1 * 100 ml
Lieferant:  Alfa Aesar
Beschreibung:   n-Butyllithium 1,6 mol/l in Hexan
Artikel-Nr: (41248.JR)
Lieferant:  Alfa Aesar
Beschreibung:   n-Butyllithium 2,2 mol/l in Hexan
VE:  1 * 0,2 mol
Lieferant:  Acros Organics
Beschreibung:   n-Butyllithium 2,5 mol/l in Hexan
Lieferant:  Acros Organics
Beschreibung:   n-Butyllithium 1,6 mol/l in Hexan
Lieferant:  Acros Organics
Beschreibung:   n-Butyllithium 2,6 mol/l in Toluol
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 18
  1  2  3  Nächste