VWR®, Mikrofaser-Mopp-Reinigungssystem
Lieferant: VWR
VWR®
129-0452EA 187 EUR
129-0452
VWR®, Mikrofaser-Mopp-Reinigungssystem
Mopps
Das VWR® Mikrofaser-Mopp-Reinigungssystem bietet eine umfassende Reinigungslösung für Böden, Wände und Decken. Dieses System erfordert keine spezielle Schulung, da es in der Verwendung sehr einfach und flexibel ist.
  • Kostengünstig: Mit einem Mopp kann eine Fläche von 25 m² gereinigt werden
  • Ergonomisch und benutzerfreundlich
  • Je nach Anforderung kann der Mopprahmen in den Flachauswringer eingeführt werden, um die Feuchtigkeit des Mopps anzupassen: Nass zur Desinfektion bzw. feucht zur Reinigung
Das VWR® Mikrofaser-Mopp-Reinigungssystem besteht aus:
– einem Transportwagen aus Edelstahl, ausgestattet mit entweder 2 oder 3 Eimern
– einem ergonomischen Flachauswringer
– einem ergonomischen Teleskopstiel und Mopprahmen
– VWR® Mopps aus reibungsarmer Mikrofaser für Reinräume
VWR® Mikrofaser-Mopp für Reinräume:
-Aus 100% PES-Mikrofaser. Laserschnitt für fusselfreie Kanten
-Exzellente mechanische Reinigungsleistung
-Für Böden, Wände und Decken
-Hitze- und chemikalienbeständig, geeignet zur Sterilisation (Autoklavierung oder Bestrahlung)
Standards: Erfüllen die Anforderungen sowohl der ISO-Klasse 5 als auch von GMP A+B.
Bitte beachten Alle Komponenten sind autoklavierbar.