Experimentierkits, Aufreinigung des Restriktionsenzyms EcoRI
Lieferant: Edvotek
EDVO302EA 314 EUR
EDVO302
Experimentierkits, Aufreinigung des Restriktionsenzyms EcoRI
Lehrmittel Biologie-Lehrmittel Biochemistry Learning Activities
Lieferumfang: Im Kit enthalten: Anleitung, Ionenaustauschmatrix, Chromatographiesäulen, Zellextrakt von E.coli, Puffer für Äquilibrierung und Elution, Lambda-DNA, Lambda/EcoRI-Marker, KCl, Glycerin, Verdünnungs- und Reaktionspuffer, Gelladelösung, Agarose, Elektrophoresepuffer und Färbereagenz.