Der MEV-Standkryostat zeichnet sich durch die einfache Bedienung und ein modernes Rotationsmikrotom mit motorisiertem µm-Vorlauf/Rücklauf aus. Das raumsparende Design umfasst eine große Edelstahlkammer, eine effektive Auffrierleiste mit 24 Plätzen und eine Kammertemperatur bis –35 °C. Die Sichtscheibe besteht aus beschlagfreiem Doppelisolierglas. Der Aufbewahrungsbereich hat Platz für 24 Probenhalter.
- Große Streckerplatte
- Intuitive elektronische Bedienoberfläche
- Automatische Abtaufunktion
- Peltier-Schnellgefrierplätze
- UV-C-Desinfektion
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, 10 Objekthalter (5× Ø 22 mm; 5× Ø 35 mm), Pinsel, Streckerplatte, 1 Flasche Kryostatöl für niedrige Temperaturen, 4× 125 ml CryoGlue Einbettungsmittel, 1 Schachtel Einwegklingen (50 Stück) oder 1 Mikrotommesser (16 cm C-Schliff), 1 Satz Inbusschlüssel.