Mit Protein beschichtete Kulturschalen, CELLCOAT®, Laminin
Lieferant: Greiner bio-one
CELLCOAT®
392-0218EA 309 EUR
392-0218
Mit Protein beschichtete Kulturschalen, CELLCOAT®, Laminin
Zellkulturschalen Zell- und Gewebekultur-Platten
Für die Kultivierung empfindlicher Zellen sowie für spezielle Versuchsaufbauten bietet Greiner Bio-One mit Protein beschichtete Zellkulturgefäße an. Die Oberfläche dieser Gefäße ist mit Proteinen der extrazellulären Matrix sowie mit synthetischen Polypeptiden beschichtet.
  • Steigerung der Isolations- und Kultivierungseffizienz
  • Gebrauchsfertige Produkte: sofort einsatzbereit, zeitsparend
  • Gleichbleibende Qualität
Haltbarkeit: 6 Monate bei 2 - 8 °C