UV-Transilluminator, Mittelbereich
Lieferant: Edvotek
733-2006EA 869 EUR
EDVO558
UV-Transilluminator, Mittelbereich
Zur Visualisierung von DNA, die mit Ethidiumbromid gefärbt wurde. Sicherheitsmerkmale sind u. a. eine UV-Schutzabdeckung und ein Trennschalter beim Öffnen der Abdeckung.