(Bromoethynyl)triisopropylsilane ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR62151-5GEA 190 EUR
APOSOR62151-5G APOSOR62151-10G APOSOR62151-1G
(Bromoethynyl)triisopropylsilane ≥97%
(Bromoethynyl)triisopropylsilane
Formel: C₁₁H₂₁BrSi
Molecular Weight: 261,28 g/mol
Dichte: 1,09
MDL: MFCD11036302
CAS-Nummer: 111409-79-1