2-Amino-4-phenylphenol ≥98,0% (durch GC, titrimetrische Analyse)
Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
Achtung
FLUOA0397EA 0 EUR
FLUOA0397 FLUOTCA0397.5G
2-Amino-4-phenylphenol ≥98,0% (durch GC, titrimetrische Analyse)
2-Amino-4-phenylphenol
Formel: C₁₂H₁₁NO
Molecular Weight: 185,2200 g/mol
EINECS: 214-484-8
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/31/28927831.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Acetone almost transparency