5-Fluornicotinsäure 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD9853-25GEA
56
EUR
BLDPBD9853-25G
BLDPBD9853-5G
BLDPBD9853-10G
BLDPBD9853-1G
5-Fluornicotinsäure 98%
5-Fluornicotinsäure
Formel:
C₆H₄FNO₂ Molecular Weight: 141,10 g/mol |
MDL:
MFCD01318537 CAS-Nummer: 402-66-4 |