Bis(2-iodoethyl) ether 96% stabilisiert


Stabilisierung: Stabilisiert mit Kupferspan

BLDPBD76031-100MGEA 39 EUR
BLDPBD76031-100MG BLDPBD76031-1G BLDPBD76031-250MG BLDPBD76031-5G
Bis(2-iodoethyl) ether 96% stabilisiert
Bis(2-iodoethyl) ether

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C

Formel: C₄H₈I₂O
Molecular Weight: 325,92 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00092250
CAS-Nummer: 34270-90-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR