2'-Chlor-6'-fluor-3'-methylacetophenon 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD73332-250MGEA
7
EUR
BLDPBD73332-250MG
2'-Chlor-6'-fluor-3'-methylacetophenon 98%
2'-Chlor-6'-fluor-3'-methylacetophenon
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₉H₈ClFO Molecular Weight: 186,61 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01631368 CAS-Nummer: 261762-63-4 |