2-Bromo-4-nitrobenzaldehyde 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD71861-25GEA 1264 EUR
BLDPBD71861-25G BLDPBD71861-5G BLDPBD71861-100MG BLDPBD71861-1G BLDPBD71861-250MG
2-Bromo-4-nitrobenzaldehyde 98%
2-Bromo-4-nitrobenzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₇H₄BrNO₃
Molecular Weight: 230,016 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08753661
CAS-Nummer: 5274-71-5