2-Brom-3-fluorbenzaldehyd 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD71598-25GEA 112 EUR
BLDPBD71598-25G BLDPBD71598-10G BLDPBD71598-5G BLDPBD71598-500G BLDPBD71598-100G BLDPBD71598-1G
2-Brom-3-fluorbenzaldehyd 98%
2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₇H₄BrFO
Molecular Weight: 203,01 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07782044
CAS-Nummer: 891180-59-9