2-Formyl-5-methoxyphenylboronsäure 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD6453-5GEA
201
EUR
BLDPBD6453-5G
BLDPBD6453-1G
BLDPBD6453-250MG
BLDPBD6453-100MG
2-Formyl-5-methoxyphenylboronsäure 98%
2-Formyl-5-methoxyphenylboronsäure
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₈H₉BO₄ Molecular Weight: 179,9657 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03001335 CAS-Nummer: 40138-18-9 |