2-(Phenylthio)thiophen 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD63459-100MGEA 19 EUR
BLDPBD63459-100MG BLDPBD63459-250MG
2-(Phenylthio)thiophen 95%
2-(Phenylthio)thiophene
Formel: C₁₀H₈S₂
Molecular Weight: 192,30 g/mol
MDL: MFCD00052141
CAS-Nummer: 16718-12-0