5-Fluor-(2-methoxycarbonyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD6259-100MGEA 18 EUR
BLDPBD6259-100MG BLDPBD6259-5G BLDPBD6259-250MG BLDPBD6259-1G
5-Fluor-(2-methoxycarbonyl)phenylboronsäure 98%
5-Fluor-(2-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₈H₈BFO₄
Molecular Weight: 197,96 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03095367
CAS-Nummer: 850568-05-7