N-Methyl-2-nitro-4-(trifluormethyl)anilin 98%
BLDPBD6135-5GEA
18
EUR
BLDPBD6135-5G
N-Methyl-2-nitro-4-(trifluormethyl)anilin 98%
N-Methyl-2-nitro-4-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₈H₇F₃N₂O₂ Molecular Weight: 220,1486 g/mol |
MDL:
MFCD00798375 CAS-Nummer: 20200-22-0 |