2-Amino-N-methylbenzamid 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD5162-10GEA
30
EUR
BLDPBD5162-10G
BLDPBD5162-5G
2-Amino-N-methylbenzamid 98%
2-Amino-N-methylbenzamid
Formel:
C₈H₁₀N₂O Molecular Weight: 150,1778 g/mol |
MDL:
MFCD00060602 CAS-Nummer: 4141-08-6 |