3-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD5034-100MGEA
6
EUR
BLDPBD5034-100MG
BLDPBD5034-25G
BLDPBD5034-10G
BLDPBD5034-1G
BLDPBD5034-5G
BLDPBD5034-250MG
3-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure 98%
3-(Methylsulfonyl)phenylboronsäure
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₇H₉BO₄S Molecular Weight: 200,02 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03092935 CAS-Nummer: 373384-18-0 |