4-Methyl-3-nitrophenylboronsäure 98%
BLDPBD4917-1GEA
9
EUR
BLDPBD4917-1G
BLDPBD4917-25G
BLDPBD4917-10G
BLDPBD4917-5G
4-Methyl-3-nitrophenylboronsäure 98%
4-Methyl-3-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BNO₄ Molecular Weight: 180,96 g/mol |
MDL:
MFCD00191550 CAS-Nummer: 80500-27-2 |