4-Fluorsalicylaldehyd 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD4425-5GEA
78
EUR
BLDPBD4425-5G
BLDPBD4425-250MG
BLDPBD4425-100G
BLDPBD4425-25G
BLDPBD4425-10G
BLDPBD4425-1G
4-Fluorsalicylaldehyd 97%
4-Fluorsalicylaldehyd
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₇H₅FO₂ Molecular Weight: 140,1118 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03788526 CAS-Nummer: 348-28-7 |