2-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD288452-250MGEA
45
EUR
BLDPBD288452-250MG
BLDPBD288452-1G
BLDPBD288452-5G
BLDPBD288452-100MG
2-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione 97%
2-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₄H₉ClN₂O₂ Molecular Weight: 272,686 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09802551 CAS-Nummer: 120739-60-8 |