3-Bromo-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD259427-1GEA
216
EUR
BLDPBD259427-1G
BLDPBD259427-250MG
BLDPBD259427-100MG
3-Bromo-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
3-Bromo-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₈H₇BrN₂ Molecular Weight: 211,059 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06496194 CAS-Nummer: 866135-66-2 |