5-Brom-4-ethylpyrimidin 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD250298-1GEA
58
EUR
BLDPBD250298-1G
5-Brom-4-ethylpyrimidin 97%
5-Bromo-4-ethylpyrimidine
Formel:
C₆H₇BrN₂ Molecular Weight: 187,0372 g/mol |
MDL:
MFCD09800935 CAS-Nummer: 951884-36-9 |