Cyclopentylboronsäure 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD2445-1GEA 10 EUR
BLDPBD2445-1G
Cyclopentylboronsäure 97%
Cyclopentylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formel: C₅H₁₁BO₂
Molecular Weight: 113,95 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD01074541
CAS-Nummer: 63076-51-7