3,5-Dimethylcyclohexanol (Isomerengemisch) 98%

Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH

BLDPBD235175-25GEA 119 EUR
BLDPBD235175-25G BLDPBD235175-100G BLDPBD235175-1G BLDPBD235175-5G
3,5-Dimethylcyclohexanol (Isomerengemisch) 98%
3,5-Dimethylcyclohexanol (Isomerengemisch)

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formel: C₈H₁₆O
Molecular Weight: 128,2120 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001447
CAS-Nummer: 5441-52-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR