3-((E)-3-Ethoxy-3-oxo-1-propen-1-yl)benzeneboronic acid 98% Gemisch stabilisiert

Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH


Stabilisierung: Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC)

BLDPBD230843-5GEA 342 EUR
BLDPBD230843-5G BLDPBD230843-1G BLDPBD230843-250MG
3-((E)-3-Ethoxy-3-oxo-1-propen-1-yl)benzeneboronic acid 98% Gemisch stabilisiert
3-((E)-3-Ethoxy-3-oxo-1-propen-1-yl)benzeneboronic acid

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formel: C₁₁H₁₃BO₄
Molecular Weight: 220,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08689480
CAS-Nummer: 913835-51-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR