3-Chlor-5-(dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD230770-250MGEA
66
EUR
BLDPBD230770-250MG
BLDPBD230770-1G
3-Chlor-5-(dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
3-Chlor-5-(dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₁BClNO₃ Molecular Weight: 227,4500 g/mol |
MDL:
MFCD09800861 CAS-Nummer: 957120-57-9 |