2-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD225889-100MGEA
22
EUR
BLDPBD225889-100MG
BLDPBD225889-1G
BLDPBD225889-5G
BLDPBD225889-250MG
2-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde 95%
2-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₂H₉NO₂ Molecular Weight: 199,205 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09025852 CAS-Nummer: 141580-71-4 |