4-Chlor-(3-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure 96%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD218066-5GEA
183
EUR
BLDPBD218066-5G
BLDPBD218066-10G
BLDPBD218066-1G
BLDPBD218066-100MG
BLDPBD218066-250MG
4-Chlor-(3-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure 96%
4-Chlor-(3-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₉H₁₀BClO₄ Molecular Weight: 228,4400 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08235062 CAS-Nummer: 874219-46-2 |