4,6-Difluorsalicylaldehyd 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD212993-100MGEA
34
EUR
BLDPBD212993-100MG
BLDPBD212993-250MG
BLDPBD212993-5G
BLDPBD212993-1G
4,6-Difluorsalicylaldehyd 97%
4,6-Difluorsalicylaldehyd
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₇H₄F₂O₂ Molecular Weight: 158,1023 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03701048 CAS-Nummer: 136516-64-8 |