2-Chlornicotinoylchlorid 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD21011-5GEA
22
EUR
BLDPBD21011-5G
BLDPBD21011-25G
2-Chlornicotinoylchlorid 95%
2-Chlornicotinoylchlorid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₆H₃Cl₂NO Molecular Weight: 176,00 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00051677 CAS-Nummer: 49609-84-9 |