3,5-Dimethylpiperidine (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD20419-10GEA 7 EUR
BLDPBD20419-10G BLDPBD20419-5G BLDPBD20419-25G
3,5-Dimethylpiperidine (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 98%
3,5-Dimethylpiperidine (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel: C₇H₁₅N
Molecular Weight: 113,20 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005996
CAS-Nummer: 35794-11-7