2-Brom-6-fluor-3-methylphenylboronsäure 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD196767-5GEA
80
EUR
BLDPBD196767-5G
BLDPBD196767-250MG
BLDPBD196767-1G
2-Brom-6-fluor-3-methylphenylboronsäure 97%
2-Brom-6-fluor-3-methylphenylboronsäure
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₇H₇BBrFO₂ Molecular Weight: 232,8400 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12026712 CAS-Nummer: 957121-09-4 |