3-Chinolinboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD18840-5GEA 79 EUR
BLDPBD18840-5G BLDPBD18840-25G BLDPBD18840-250MG BLDPBD18840-1G
3-Chinolinboronsäurepinakolester 98%
3-Chinolinboronsäurepinakolester
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₁₅H₁₈BNO₂
Molecular Weight: 255,1199 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD05155218
CAS-Nummer: 171364-85-5