α,3-Dibrom-2-fluortoluol 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD182218-10GEA
166
EUR
BLDPBD182218-10G
BLDPBD182218-1G
BLDPBD182218-25G
BLDPBD182218-250MG
BLDPBD182218-5G
α,3-Dibrom-2-fluortoluol 97%
α,3-Dibrom-2-fluortoluol
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₇H₅Br₂F Molecular Weight: 267,92 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09842442 CAS-Nummer: 149947-16-0 |