PIPES Sesquinatriumsalz 98%
Synonyme:
Piperazin-N,N'-bis-2-ethansulfonsäure Sesquinatriumsalz
, Piperazin-1,4-bis(2-ethansulfonsäure) Sesquinatriumsalz
, 2,2'-(Piperazin-1,4-diyl)bis(ethansulfonsäure) Sesquinatriumsalz
, PIPES-Na1,5
, Sesquinatriumpiperazin-1,4-diethansulfonat
BLDPBD17230-5GEA
6
EUR
BLDPBD17230-5G
PIPES Sesquinatriumsalz 98%
PIPES Sesquinatriumsalz
Formel:
C₁₆H₃₃N₄Na₃O₁₂S₄ Molecular Weight: 670,69 g/mol |
MDL:
MFCD00066393 CAS-Nummer: 100037-69-2 |