3-Formyl-2-methoxyphenylboronsäure 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD161542-1GEA
23
EUR
BLDPBD161542-1G
BLDPBD161542-100MG
BLDPBD161542-250MG
3-Formyl-2-methoxyphenylboronsäure 95%
3-Formyl-2-methoxyphenylboronsäure
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₈H₉BO₄ Molecular Weight: 179,9700 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08689486 CAS-Nummer: 480424-49-5 |