Piceatannol 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD161462-250MGEA
26
EUR
BLDPBD161462-250MG
BLDPBD161462-100MG
BLDPBD161462-5G
BLDPBD161462-10G
BLDPBD161462-25G
BLDPBD161462-1G
Piceatannol 98%
Piceatannol
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₁₄H₁₂O₄ Molecular Weight: 244,2427 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00221715 CAS-Nummer: 10083-24-6 |