3-Fluor-5-nitrobenzaldehyd 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD160619-1GEA 40 EUR
BLDPBD160619-1G BLDPBD160619-25G BLDPBD160619-10G BLDPBD160619-250MG BLDPBD160619-5G
3-Fluor-5-nitrobenzaldehyd 97%
3-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₇H₄FNO₃
Molecular Weight: 169,1100 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11111000
CAS-Nummer: 108159-96-2