2-Bromimidazo[1,2-a]pyridin 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD159795-25GEA 716 EUR
BLDPBD159795-25G BLDPBD159795-1G BLDPBD159795-100MG BLDPBD159795-5G BLDPBD159795-250MG
2-Bromimidazo[1,2-a]pyridin 97%
2-Bromimidazo[1,2-a]pyridin
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₇H₅BrN₂
Molecular Weight: 197,0300 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09834778
CAS-Nummer: 112581-95-0