Dibenzylcarbonat 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD15941-25GEA 303 EUR
BLDPBD15941-25G BLDPBD15941-5G BLDPBD15941-10G BLDPBD15941-1G
Dibenzylcarbonat 98%
Dibenzylcarbonat
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₁₅H₁₄O₃
Molecular Weight: 242,27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014436
CAS-Nummer: 3459-92-5