Zinc(II) methacrylate 95% stabilisiert


Stabilisierung: Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC)

BD157214-25G
BLDPBD157214-25GEA 7 EUR
BLDPBD157214-25G
Zinc(II) methacrylate 95% stabilisiert
Zinc(II) methacrylate

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formel: C₈H₁₀O₄Zn
Molecular Weight: 235,57 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00045887
CAS-Nummer: 13189-00-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR