Pivalinsäureanhydrid 98%

Synonyme: Neopentansäureanhydrid2,2-DimethylpropionsäureanhydridTrimethylessigsäureanhydrid2,2-Dimethylpropansäureanhydrid

BLDPBD155461-25GEA 11 EUR
BLDPBD155461-0.025 BLDPBD155461-25G BLDPBD155461-5G
Pivalinsäureanhydrid 98%
Pivalinsäureanhydrid

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formel: C₁₀H₁₈O₃
Molecular Weight: 186,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008842
CAS-Nummer: 1538-75-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR