Triisopropylsilyl acrylate 98% stabilisiert


Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol

BLDPBD155376-25GEA 59 EUR
BLDPBD155376-25G BLDPBD155376-1G BLDPBD155376-0.025 BLDPBD155376-5G BLDPBD155376-100G
Triisopropylsilyl acrylate 98% stabilisiert
Triisopropylsilyl acrylate

Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C

Formel: C₁₂H₂₄O₂Si
Molecular Weight: 228,41 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01861733
CAS-Nummer: 157859-20-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR