Bernsteinsäureanhydrid 97%

Synonyme: Oxacyclopentan-2,5-dion,1,4-Butandisäureanhydrid,Ethandicarbonsäureanhydrid

BD152069-25G
BLDPBD152069-25GEA 6 EUR
BLDPBD152069-25G
Bernsteinsäureanhydrid 97%
Bernsteinsäureanhydrid

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formel: C₄H₄O₃
Molecular Weight: 100,07 g/mol
Lagertemperatur: Ambient
MDL: MFCD00005525
CAS-Nummer: 108-30-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR